PHR2874
Isofluran
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
Isofluran, 1-Chloro-2,2,2-trifluoroethyl difluoromethyl ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000858
traceable to USP 1349003
API-Familie
isoflurane
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1.2 mL
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
InChI
1S/C3H2ClF5O/c4-1(3(7,8)9)10-2(5)6/h1-2H
InChIKey
PIWKPBJCKXDKJR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT SE 3
Zielorgane
Central nervous system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)