Wichtige Dokumente
PHR2855
Cilostazol-verwandte Verbindung A
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonym(e):
6-Hydroxy-3,4-dihydro-2(1H)-Chinolinon, 6-Hydroxy-1,2,3,4-tetrahydro-2-chinolinon, 6-Hydroxy-3,4-dihydrocarbostyril
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1134164
API-Familie
cilostazol
Form
solid
Verpackung
pkg of 100 mg
mp (Schmelzpunkt)
236-240 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Oc1ccc2NC(=O)CCc2c1
InChI
1S/C9H9NO2/c11-7-2-3-8-6(5-7)1-4-9(12)10-8/h2-3,5,11H,1,4H2,(H,10,12)
InChIKey
HOSGXJWQVBHGLT-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)