Wichtige Dokumente
PHR2800
Estriol
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonym(e):
1,3,5(10)-Östratrien-3,16α,17β-triol, 16α-Hydroxy-17β-oestradiol, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-oestratrien
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to BP BP752
traceable to Ph. Eur. E1680000
traceable to USP 1254508
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
estriol
Form
powder
Verpackung
pkg of 200 mg
mp (Schmelzpunkt)
280-282 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChIKey
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)