Wichtige Dokumente
BP753
Estriol-Unreinheit Standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Estriol, 1,3,5(10)-Östratrien-3,16α,17β-triol, 16α-Hydroxy-17β-oestradiol, 3,16α,17β-Trihydroxy-1,3,5(10)-oestratrien
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
estriol
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
280-282 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1C[C@@H](O)[C@@H]2O
InChI
1S/C18H24O3/c1-18-7-6-13-12-5-3-11(19)8-10(12)2-4-14(13)15(18)9-16(20)17(18)21/h3,5,8,13-17,19-21H,2,4,6-7,9H2,1H3/t13-,14-,15+,16-,17+,18+/m1/s1
InChIKey
PROQIPRRNZUXQM-ZXXIGWHRSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Lact. - Repr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)