PHR2790
FTY720
Synonym(e):
2-Amino-2-[2-(4-octyl-phenyl)-ethyl]-propan-1,3-diol -hydrochlorid, Fingolimod -hydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0002055
traceable to USP 1270480
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
fingolimod
Form
powder
Verpackung
pkg of 500 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl.NC(CO)(CO)CCc1ccc(cc1)CCCCCCCC
InChI
1S/C19H33NO2.ClH/c1-2-3-4-5-6-7-8-17-9-11-18(12-10-17)13-14-19(20,15-21)16-22;/h9-12,21-22H,2-8,13-16,20H2,1H3;1H
InChIKey
SWZTYAVBMYWFGS-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
STOT RE 2
Zielorgane
Immune system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)