PHR2789
Amifostin-Disulfid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
N,N′-(Dithiodi-2,1-ethanediyl)-bis-1,3-propandiamin -tetrahydrochlorid, WR-33278 -tetrahydrochlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1019417
Verpackung
pkg of 200 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
-10 to -25°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)