PHR2765
Memantine Related Compound I
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3-Ethyladamantan-1-amine hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1380591
API-Familie
memantine
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl.NC21CC3(CC(C2)CC(C1)C3)CC
InChI
1S/C12H21N.ClH/c1-2-11-4-9-3-10(5-11)7-12(13,6-9)8-11;/h9-10H,2-8,13H2,1H3;1H
InChIKey
SLOLBBCVFZRLLS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)