PHR2759
Memantine Related Compound F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
3-Amino-5,7-dimethyladamantan-1-ol hydrochloride
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1380568
API-Familie
memantine
Form
powder
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
Cl.NC21CC3(CC(C2)(CC(C1)(C3)C)C)O
InChI
1S/C12H21NO.ClH/c1-9-3-10(2)5-11(13,4-9)8-12(14,6-9)7-10;/h14H,3-8,13H2,1-2H3;1H
InChIKey
VSLXJPGBEIWMTR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)