PHR2674
Methyldopa Related Compound C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(3,4-dimethoxyphenyl)-2-methylpropanoic acid hydrochloride monohydrate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1427038
API-Familie
methyldopa
Verpackung
pkg of 30 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)