Wichtige Dokumente
BP240
Methyldopa
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
Methyl-L-DOPA Sesquihydrat, 3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-2-methyl-L-alanin, MK-351, Methyl-DOPA
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
API-Familie
methyldopa
Form
powder
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
≥300 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
C[C@](N)(Cc1ccc(O)c(O)c1)C(O)=O
InChI
1S/C10H13NO4/c1-10(11,9(14)15)5-6-2-3-7(12)8(13)4-6/h2-4,12-13H,5,11H2,1H3,(H,14,15)/t10-/m0/s1
InChIKey
CJCSPKMFHVPWAR-JTQLQIEISA-N
Angaben zum Gen
human ... ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)