PHR2615
Natriumacetat
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Sodium acetate
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to NIST 3152a
traceable to USP 1613407
API-Familie
sodium acetate
Form
solid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 2 g
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1
InChIKey
VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)