PHR2293
Dantrolene Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
5-(4-nitrophenyl)-2-furaldehyde-(2-carboxymethyl) semicarbazone
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1163173
API-Familie
dantrolene
Verpackung
pkg of 100 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)