Wichtige Dokumente
PHR2240
Mevastatin/Lovastatin-Unreinheit A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Mevastatin, Compactin, ML-236B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1443216
API-Familie
lovastatin
Form
solid
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Lagertemp.
-10 to -25°C
SMILES String
[H][C@]12[C@H](CCC=C1C=C[C@H](C)[C@@H]2CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)OC(=O)[C@@H](C)CC
InChI
1S/C23H34O5/c1-4-14(2)23(26)28-20-7-5-6-16-9-8-15(3)19(22(16)20)11-10-18-12-17(24)13-21(25)27-18/h6,8-9,14-15,17-20,22,24H,4-5,7,10-13H2,1-3H3/t14-,15-,17+,18+,19-,20-,22-/m0/s1
InChIKey
AJLFOPYRIVGYMJ-INTXDZFKSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)