Merck
L0790000
Lovastatin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Mevinolin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C24H36O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
404.54
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
lovastatin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O1[C@@H](C[C@H](CC1=O)O)CC[C@@H]2[C@H]3[C@H](C[C@H](C=C3C=C[C@@H]2C)C)OC(=O)[C@H](CC)C
InChI
1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
InChIKey
PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Lovastatin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 2 - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Chia-Hao Chen et al.
International journal of pharmaceutics, 444(1-2), 18-24 (2013-01-29)
Lovastatin, categorized as a class II compound according to the Biopharmaceutics Classification System, is mainly responsible for the blood cholesterol lowering effect of red yeast rice (RYR). The aim of this study was to compare the dissolution rate, physical state
Patricia A Reis et al.
PLoS pathogens, 8(12), e1003099-e1003099 (2013-01-10)
Cerebral malaria (CM) is the most severe manifestation of Plasmodium falciparum infection in children and non-immune adults. Previous work has documented a persistent cognitive impairment in children who survive an episode of CM that is mimicked in animal models of
Emily K Osterweil et al.
Neuron, 77(2), 243-250 (2013-01-29)
Many neuropsychiatric symptoms of fragile X syndrome (FXS) are believed to be a consequence of altered regulation of protein synthesis at synapses. We discovered that lovastatin, a drug that is widely prescribed for the treatment of high cholesterol, can correct
Cédric Le May et al.
Arteriosclerosis, thrombosis, and vascular biology, 33(7), 1484-1493 (2013-04-06)
Transintestinal cholesterol excretion (TICE) is an alternate pathway to hepatobiliary secretion. Our study aimed at identifying molecular mechanisms of TICE. We studied TICE ex vivo in mouse and human intestinal explants, and in vivo after bile diversion and intestinal cannulation
Kimberly A Hartwell et al.
Nature chemical biology, 9(12), 840-848 (2013-10-29)
Efforts to develop more effective therapies for acute leukemia may benefit from high-throughput screening systems that reflect the complex physiology of the disease, including leukemia stem cells (LSCs) and supportive interactions with the bone marrow microenvironment. The therapeutic targeting of