PHR2034
Rivastigmin-verwandte Verbindung F
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
N-Ethyl-N-methylcarbamidsäure-3-vinylphenylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1604961
API-Familie
rivastigmine
Form
liquid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C12H15NO2/c1-4-10-7-6-8-11(9-10)15-12(14)13(3)5-2/h4,6-9H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
NARZULAZYYDYNA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)