1604961
USP
Rivastigmin-verwandte Verbindung F
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
N-Ethyl-N-methylcarbamidsäure-3-vinylphenylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
rivastigmine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N(CC)(C)C(=O)Oc1cc(ccc1)C=C
InChI
1S/C12H15NO2/c1-4-10-7-6-8-11(9-10)15-12(14)13(3)5-2/h4,6-9H,1,5H2,2-3H3
InChIKey
NARZULAZYYDYNA-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)