Wichtige Dokumente
PHR1916
4-Hydroxy-4-methyl-2-pentanon
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Diacetonalkohol
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Dampfdichte
4 (vs air)
Dampfdruck
<1 mmHg ( 20 °C)
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Expl.-Gr.
6.9 %
Verpackung
ampule of 3x1.2 mL
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.423 (lit.)
bp
166 °C (lit.)
Dichte
0.931 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
CC(=O)CC(C)(C)O
InChI
1S/C6H12O2/c1-5(7)4-6(2,3)8/h8H,4H2,1-3H3
InChIKey
SWXVUIWOUIDPGS-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
136.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
58 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)