Wichtige Dokumente
PHR1893
Zoledronsäure
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
Zoledronsäure Monohydrat, P,P-[1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)-ethyliden]-bisphosphonsäure Monohydrat, Zoledronat Monohydrat, [1-Hydroxy-2-(1H-imidazol-1-yl)ethan-1,1-diyl]bis(phosphonsäure) Monohydrat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1724827
API-Familie
zoledronic acid
Form
powder
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 1 g
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O.OC(Cn1ccnc1)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O7P2.H2O/c8-5(15(9,10)11,16(12,13)14)3-7-2-1-6-4-7;/h1-2,4,8H,3H2,(H2,9,10,11)(H2,12,13,14);1H2
InChIKey
FUXFIVRTGHOMSO-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Empfohlene Produkte
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?