Wichtige Dokumente
PHR1861
2-[(RS)-(4-Bromphenyl)phenylmethoxy]-N,N-dimethylethanamin -hydrochlorid
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
2-[(4-Bromphenyl)-phenylmethoxy]ethyl-(dimethyl)-ammoniumchlorid -hydrochlorid, Bromazin -hydrochlorid, Bromdiphenhydramin -hydrochlorid, NSC 36113
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1077005
API-Familie
bromodiphenhydramine
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
BrC(C=C1)=CC=C1C(OCCN(C)C)C2=CC=CC=C2.Cl
InChI
1S/C17H20BrNO.ClH/c1-19(2)12-13-20-17(14-6-4-3-5-7-14)15-8-10-16(18)11-9-15;/h3-11,17H,12-13H2,1-2H3;1H
InChIKey
ZQDJSWUEGOYDGT-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... HRH1(3269)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)