PHR1823
Budesonid-verwandte Verbindung L
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
16α,17-[Butylidenbis-(oxy)]-21-hydroxy-pregna-1,4-dien-3,11,20-trion, 11-Ketobudesonid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to USP 1078289
Beschreibung
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
API-Familie
budesonide
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O1[C@@]2([C@H](OC1CCC)C[C@@H]3[C@@]2(CC(=O)[C@H]4[C@H]3CCC5=CC(=O)C=C[C@@]54C)C)C(=O)CO
InChI
1S/C25H32O6/c1-4-5-21-30-20-11-17-16-7-6-14-10-15(27)8-9-23(14,2)22(16)18(28)12-24(17,3)25(20,31-21)19(29)13-26/h8-10,16-17,20-22,26H,4-7,11-13H2,1-3H3/t16-,17-,20+,21?,22+,23-,24-,25+/m0/s1
InChIKey
NTERSHSWHLAIHV-ADKFLVHOSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)