PHR1120
Palmitinsäure
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
1-Pentadecancarbonsäure, C16:0, Cetylsäure, Hexadecansäure, NSC 5030, PamOH
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. P0090000
traceable to USP 1492007
Dampfdruck
10 mmHg ( 210 °C)
API-Familie
palmitic acid
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
271.5 °C/100 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
61-62.5 °C (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C16H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(17)18/h2-15H2,1H3,(H,17,18)
InChIKey
IPCSVZSSVZVIGE-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F
Flammpunkt (°C)
113 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?