Wichtige Dokumente
PHL83534
Quercetin-7-rhamnosid
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,3′,4′,5,7-Pentahydroxyflavon-7-rhamnosid, 7-Rhamnosylquercetin, Vincetoxicosid B
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
InChI
1S/C21H20O11/c1-7-15(25)17(27)19(29)21(30-7)31-9-5-12(24)14-13(6-9)32-20(18(28)16(14)26)8-2-3-10(22)11(23)4-8/h2-7,15,17,19,21-25,27-29H,1H3/t7-,15-,17+,19+,21-/m0/s1
InChIKey
QPHXPNUXTNHJOF-XNFUJFQVSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)