Wichtige Dokumente
PHL83436
Senecivernin
phyproof® Reference Substance
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥95.0% (HPLC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
Lagertemp.
−20°C
InChI
1S/C18H25NO5/c1-10-11(2)16(20)24-14-6-8-19-7-5-13(15(14)19)9-23-17(21)18(4,22)12(10)3/h5,10,12,14-15,22H,2,6-9H2,1,3-4H3/t10-,12+,14+,15+,18+/m0/s1
InChIKey
FLUOSFVUPTUYEX-QHOAOGIMSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Hinweis zur Analyse
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?