Wichtige Dokumente
682160-M
Millipore
Xestospongin C, Xestospongia sp. – Calbiochem
An oxaquinolizidine alkaloid isolated from a marine sponge.
Synonym(e):
Xestospongin C, Xestospongia sp. – Calbiochem, XeC
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C28H50N2O2
Molekulargewicht:
446.71
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
film
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white to off-white
Löslichkeit
DMSO: 1 mg/mL
ethanol: 1 mg/mL
methanol: 1 mg/mL
Lagertemp.
−20°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
X2628499610580555
Xestospongin C film
X2628
Xestospongin C
form
film
form
film
form
solid
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
-
storage condition
OK to freeze, protect from light
storage condition
OK to freeze, desiccated, protect from light
Allgemeine Beschreibung
Ein Oxachinolizidin-Alkaloid, isoliert aus einem Meeresschwamm. Ein sehr potenter, reversibler und membranpermeabler Blocker der IP3-vermittelten Ca2+-Freisetzung (IC50 = 358 nM), der nicht mit der IP3-Bindungsstelle interagiert. Er zeigt hohe Selektivität für die Skelett-Isoform von Ryanodin-Rezeptor Typ 1 (RyR-1). Er blockiert außerdem auf reversible Weise den bradykinin- und carbamylcholin-induzierten Ca2+-Efflux aus den Speichern des endoplasmatischen Retikulums.
Ein makrozyklisches Bis-1-Oxachinolizidin-Naturprodukt, isoliert aus einem Meeresschwamm. Ein sehr potenter, reversibler und membranpermeabler Blocker der IP3-vermittelten Ca2+-Freisetzung (IC50 = 358 nM), der nicht mit der IP3-Bindungsstelle interagiert. Er zeigt hohe Selektivität für die Skelett-Isoform von Ryanodin-Rezeptor Typ 1 (Ry1R). Er blockiert außerdem auf reversible Weise den bradykinin- und carbamylcholin-induzierten Ca2+-Efflux aus den ER-Speichern.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
IP3-vermittelte Ca2+-Freisetzung
Ziel-IC50: 358 nM bei der Blockierung der IP3-vermittelten Ca2+-Freisetzung
Warnhinweis
Toxizität: Gesundheitsschädlich (C)
Angaben zur Herstellung
Es kann eine Beschallung erforderlich sein, um eine vollständige Solubilisierung zu erreichen.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Oka, T., et al. 2002. Br. J. Pharmacol.135, 1959.
Gafni, J., et al. 1997. Neuron 19, 723.
Tinker, A., and Williams, A.J. 1995. Biophys. J. 68, 111.
Callaway, C., et al. 1994. J. Biol. Chem. 269, 15876.
Quirion, J.C., et al. 1992. J. Nat. Prod. 55, 1505.
Nakagawa, M., et al. 1984. Tetrahedron Lett.25, 3227.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable