Wichtige Dokumente
PHL80542
Taraxasterolacetat
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
Isolactucerolacetat, Pyrethrolacetat, Saussurolacetat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥90.0% (GC)
Hersteller/Markenname
PhytoLab
Anwendung(en)
food and beverages
Format
neat
SMILES String
O(C1C(C2C(C3C(C4(C(C5C(CC4)(CCC(=C)C5C)C)CC3)C)(CC2)C)(CC1)C)(C)C)C(=O)C
InChI
1S/C32H52O2/c1-20-12-15-29(6)18-19-31(8)23(27(29)21(20)2)10-11-25-30(7)16-14-26(34-22(3)33)28(4,5)24(30)13-17-32(25,31)9/h21,23-27H,1,10-19H2,2-9H3
InChIKey
SFEUTIOWNUGQMZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)