857343
Parafuchsin -hydrochlorid
certified by the Biological Stain Commission, Dye content ≥88 %
Synonym(e):
Basic Parafuchsin, Basic Red 9, Basisches Fuchsin, Magenta™ O, Parafuchsin -hydrochlorid, Paramagenta -hydrochlorid, Pararosanilin-chlorid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified by the Biological Stain Commission
Qualitätsniveau
Form
powder
Zusammensetzung
Dye content, ≥88%
Methode(n)
microbe id | staining: suitable
Farbe
green to dark green
pH-Wert
1.0-3.1, purple to red
mp (Schmelzpunkt)
268-270 °C (dec.) (lit.)
λmax
544 nm
ε (Extinktionskoeffizient)
≥11000 at 235-239 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
≥17000 at 287-291 nm in 50% ethanol at 0.003 g/L
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
room temp
SMILES String
[Cl-].Nc1ccc(cc1)C(\c2ccc(N)cc2)=C3/C=CC(=[NH2+])C=C3
InChI
1S/C19H17N3.ClH/c20-16-7-1-13(2-8-16)19(14-3-9-17(21)10-4-14)15-5-11-18(22)12-6-15;/h1-12,20H,21-22H2;1H
InChIKey
JUQPZRLQQYSMEQ-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Eignung
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Carc. 1B
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?