P3929
Sigma Pseudo™ Leichengeruch
Formulation II
Synonym(e):
TM=["Sigma Pseudo"] Corpse Scent Formulation II
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Format
neat
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)