Merck
P3100000
Procain -hydrochlorid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Aminobenzoesäure-2-diethylaminoethylester -hydrochlorid, p-Aminobenzoesäure-diethylaminoethylester -hydrochlorid, Novocain -hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
H2NC6H4CO2CH2CH2N(C2H5)2·HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
272.77
Beilstein:
3917802
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
procaine
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
155-156 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Cl.CCN(CC)CCOC(=O)c1ccc(N)cc1
InChI
1S/C13H20N2O2.ClH/c1-3-15(4-2)9-10-17-13(16)11-5-7-12(14)8-6-11;/h5-8H,3-4,9-10,14H2,1-2H3;1H
InChIKey
HCBIBCJNVBAKAB-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Procaine hydrochloride EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Wataru Nakanishi et al.
PloS one, 7(8), e42319-e42319 (2012-08-18)
Several studies have reported that pancreatic ductal preservation greatly improved the islet yield and function after cold storage. However, these studies were devoid of appropriate controls, such as vascular perfusion, which is routinely performed to preserve organs in the clinical
Jitka Siroká et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 84, 140-147 (2013-07-09)
A simple capillary electrophoretic method with spectrophotometric UV detection at 236 nm has been developed for the selective separation and determination of 1-(2-chlorophenyl)piperazine (oCPP), 1-(3-chlorophenyl)piperazine (mCPP) and 1-(4-chlorophenyl)piperazine (pCPP) in confiscated pills. Several cyclodextrin derivatives were tested to compose the
Qinlong Liu et al.
Langenbeck's archives of surgery, 397(8), 1323-1331 (2012-11-01)
Ischemia/reperfusion injury is an obstacle especially in steatotic livers, including those with steatosis induced by acute toxic stress. Recently, a modified histidine-tryptophan-ketoglutarate (HTK) solution, HTK-N, has been developed. This solution contains N-acetylhistidine, amino acids, and iron chelators. This study was
Oktay Korun et al.
Artificial organs, 37(1), 76-81 (2013-01-12)
Cardioplegic arrest is one of the most common myocardial protection strategies. A wide variety of cardioplegic solutions are routinely being used. There is an ongoing discussion about the relative effectiveness of these solutions considering myocardial protection. This study aims to
Christopher M Barbieri et al.
Journal of molecular biology, 425(10), 1612-1626 (2013-02-13)
The OmpR/PhoB family of response regulators (RRs) is the largest class of two-component system signal transduction proteins. Extensive biochemical and structural characterization of these transcription factors has provided insights into their activation and DNA-binding mechanisms. For the most part, OmpR/PhoB