Merck
P2400000
Polymyxin-B-sulfat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
polymyxin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C48H82N16O13.H2O4S/c1-27(2)24-37-47(76)59-32(11-19-52)41(70)56-31(10-18-51)43(72)61-35(14-22-65)39(68)54-21-13-34(45(74)57-33(12-20-53)44(73)64-38(48(77)63-37)25-28-6-4-3-5-7-28)60-42(71)30(9-17-50)58-46(75)36(15-23-66)62-40(69)29(8-16-49)55-26-67;1-5(2,3)4/h3-7,26-27,29-38,65-66H,8-25,49-53H2,1-2H3,(H,54,68)(H,55,67)(H,56,70)(H,57,74)(H,58,75)(H,59,76)(H,60,71)(H,61,72)(H,62,69)(H,63,77)(H,64,73);(H2,1,2,3,4)
InChIKey
HNDFYNOVSOOGDU-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Polymyxin B sulfate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lee Sun New et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 405(4), 1407-1415 (2012-11-28)
With increasing multidrug resistance coupled to a poor development pipeline, clinicians are exploring antimicrobial combinations to improve treatment outcomes. In vitro hollow-fiber infection model (HFIM) is employed to simulate human in vivo drug clearance and investigate pharmacodynamic synergism of antibiotics.
A Bonura et al.
Allergy, 68(3), 297-303 (2013-01-22)
The major allergens in Parietaria pollen, Par j 1 and Par j 2, have been identified as lipid transfer proteins. The family of the Par j 1 allergens is composed of two isoforms, which differ by the presence of a
Kensuke Nakamura et al.
The American journal of emergency medicine, 31(5), 893-893 (2013-02-13)
Septic patients often have low cardiac output. Some of them present severe cardiac dysfunction such as septic cardiomyopathy. However, no well-known and effective treatment for septic cardiomyopathy exists. The effect of endotoxin adsorption by polymyxin B–immobilized fiber column–direct hemoperfusion (PMX-DHP)
Naoki Sawa et al.
Clinical nephrology, 79(6), 463-470 (2012-12-21)
Vasopressin and direct hemoperfusion with an immobilized polymyxin B column (PMX) have emerged recently as treatments for septic shock. This study assessed the impact of these two treatments on the survival of patients with septic shock. A retrospective, matched cohort
The novel polymyxin derivative NAB739 is remarkably less cytotoxic than polymyxin B and colistin to human kidney proximal tubular cells.
Martti Vaara et al.
International journal of antimicrobial agents, 41(3), 292-293 (2012-11-28)