Wichtige Dokumente
P1722
Kaliumcitrat Monohydrat
meets USP testing specifications
Synonym(e):
Trikalium-citrat Monohydrat, Zitronensäure Trikaliumsalz
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
USP/NF
meets USP testing specifications
Qualitätsniveau
Form
crystals
mp (Schmelzpunkt)
275 °C (dec.) (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES String
O.[K+].[K+].[K+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3K.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;;1H2/q;3*+1;/p-3
InChIKey
PJAHUDTUZRZBKM-UHFFFAOYSA-K
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)