Merck
NIST972A
Vitamin-D-Metaboliten in gefrorenem Humanserum
NIST® SRM® 972a
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Qualitätsniveau
Form
liquid
Verpackung
pkg of 4 x 1 mL
Hersteller/Markenname
NIST®
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
matrix material
Allgemeine Beschreibung
Bestimmung der Gesamtkonzentration von 25-Hydroxy-Vitamin D [25(OH)D] in Serum; die Summe von 25-Hydroxy-Vitamin D2 [25(OH)D2] und 25-Hydroxy-Vitamin D3 [25(OH)D3] gilt allgemein als zuverlässiger Indikator für den Vitamin-D-Status. Die Messung von 24R, 25(OH)2D3 in Serum gilt als Marker für den Abbau und als Indikator für eine Nierenerkrankung. Eine Einheit SRM 972a enthält vier Fläschchen (Konzentrationen 1 bis 4) mit je 1 ml gefrorenem Serum mit unterschiedlichen Konzentrationen von 25-Hydroxy-Vitamin D [25(OH)D] und 24R, 25-Dihydroxy-Vitamin D3 [24R,25(OH)2D3].
NIST972A_Cert
NIST972A_SDS
Anwendung
Dieses Standardreferenzmaterial (SRM) für Vitamin-D-Metabolite dient zur Verwendung als Genauigkeitskontrolle bei der Beurteilung von Verfahren zur Bestimmung der Stoffmengenkonzentration von Vitamin-D-Metaboliten in humanem Serum. Dieses SRM kann auch als Hilfsmittel zur Qualitätssicherung für die Zuweisung von Werten zu internen Kontrollmaterialien für diese Bestandteile eingesetzt werden.
Vitamin-D-Metaboliten in gefrorenem Humanserum dienen als Referenzmaterial für die Kalibrierung und Standardisierung von 25-Hydroxyvitamin D (25(OH)D) aus Proben getrockneter Blutflecken mittels Flüssigkeitschromatographie-Tandem-Massenspektrometrie (LC-MS/MS).
Biochem./physiol. Wirkung
Vitamin D, bekannt als Cholecalciferol, existiert als Vitamin D3. Es wird mit angereicherten Milchprodukten und Fischölen über die Ernährung aufgenommen. Es wird mittels ultravioletter Bestrahlung in der Haut aus 7-Dehydrocholesterin gebildet. Die biologisch aktive Form von Vitamin D, 25(OH)2D3 ist wichtig für den Mineralstoffwechsel und für andere physiologische Funktionen, etwa die Hemmung des Wachstums von Krebszellen und den Schutz vor bestimmten immunvermittelten Krankheiten.
Sonstige Hinweise
  • Informationen zu Verfallsdatum, Lagerung und Verwendung finden Sie im NIST-Zertifikat.
  • Hinweise zu Biomaterialien, Entsorgung und Transport sind im NIST-MSDS verfügbar.
Angaben zur Herstellung
  • Die Fläschchen sollten dunkel bei einer Temperatur zwischen –20 °C und –80 °C gelagert werden.
  • Vor der Verwendung müssen die Fläschchen für etwa 30 Minuten unter gedämpftem Licht bei Raumtemperatur aufgetaut werden.
Rechtliche Hinweise
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Vitamin D: metabolism
Christakos S, et al.
Rheumatic Diseases Clinics of North America, 38(1), 1-11 (2012)
Silvia Giuliani et al.
European journal of nutrition, 58(6), 2511-2520 (2018-08-09)
Developed countries have a high prevalence of vitamin D deficiency. In previous studies, 25(OH)D was predominantly measured by immunoassays. The present study assessed serum 25(OH)D in a very large Southern European outpatient cohort by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Overestimation of 25-hydroxyvitamin D3 by increased ionisation efficiency of 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 in LC-MS/MS methods not separating both metabolites as determined by an LC-MS/MS method for separate quantification of 25-hydroxyvitamin D3, 3-epi-25-hydroxyvitamin D3 and 25-hydroxyvitamin D2 in human serum
van den Ouweland JMW, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 967, 195-202 (2014)
Carl Jenkinson et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 59(10), 1642-1652 (2021-05-21)
Clinical evaluation of vitamin D status is conventionally performed by measuring serum levels of a single vitamin D metabolite, 25-hydroxyvitamin D predominantly by immunoassay methodology. However, this neglects the complex metabolic pathways involved in vitamin D bioactivity, including two canonical
A Mena-Bravo et al.
Journal of chromatography. A, 1451, 50-57 (2016-05-18)
A method based on automated on-line solid phase extraction coupled to two-dimensional liquid chromatography with tandem mass spectrometry detection (SPE-2DLC-MS/MS) is here reported for vitamin D metabolite profiling in human serum with absolute quantitation. Two-dimensional LC was configured with two