Wichtige Dokumente
679102
Millipore
Vitamin D₃, 25-Hydroxy- – CAS 19356-17-3 – Calbiochem
Metabolite of vitamin D3 via a single cytochrome P450-mediated hydroxylation.
Synonym(e):
Vitamin D₃, 25-Hydroxy- – CAS 19356-17-3 – Calbiochem, 25-OH-D₃
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C27H44O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
400.64
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352205
NACRES:
NA.21
Qualitätsniveau
Assay
≥99% (LC/MS)
Form
powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Farbe
white
Löslichkeit
ethanol: 10 mg/mL
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O[C@H]1CCC(=C)\C(=C/C=C2/[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(O)(C)C)C)(CCC/2)C)\C1
InChI
1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1
InChIKey
JWUBBDSIWDLEOM-DTOXIADCSA-N
Allgemeine Beschreibung
Metabolit von Vitamin D3 über eine einzige durch Cytochrom P450 vermittelte Hydroxylierung. Wird durch eine zweite durch Cytochrom P450 vermittelte Hydroxylierung zu 1α,2,5-Dihydroxy-Vitamin D weiterverarbeitet. Ein wichtiger zirkulierender Metabolit von Vitamin D3.
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Toxisch & Karzinogen/Teratogen (G)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °C). Stammlösungen sind bei -20 °C bis zu 4 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
DeLuca, H.F., and Schnoes, H.K. 1983. Annu. Rev. Biochem.52, 411.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 1 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable