CRM48743
EPA 610 Polynukleare aromatische Kohlenwasserstoff-Mischung
certified reference material, in methanol: methylene chloride (1:1) (varied concentration)
Synonym(e):
EPA 610 Mischung aus polynukleären aromatischen Kohlenwasserstoffen
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
TraceCERT®
Qualitätsniveau
Agentur
EPA 610
610
Produktlinie
TraceCERT®
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Leistungsmerkmale
standard type calibration
Verpackung
ampule of 1 mL
Konzentration
in methanol: methylene chloride (1:1) (varied concentration)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Format
multi-component solution
Lagertemp.
2-8°C
Rechtliche Hinweise
Sie haben nicht das passende Produkt gefunden?
Probieren Sie unser Produkt-Auswahlhilfe. aus.
Analyt
Signalwort
Danger
Flammpunkt (°F)
51.8 °F
Flammpunkt (°C)
11.0 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)