N4517
Casein Peptone
Enzymatic digest of casein from bovine milk, ≥6% amino, suitable for biotechnology and microbiology
Synonym(e):
Pepton aus Casein
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
N-Z-Amin® AS, Casein enzymatic hydrolysate, suitable for microbiology
Biologische Quelle
bovine milk
Qualitätsniveau
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 kg
Stickstoffbestimmung
≥6% amino, ≥11% total
Farbe
yellow
pH-Wert
5.8-7.8
Anwendung(en)
microbiology
Anwendung
Verlinkung
Rekonstituierung
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)