Merck
N1400000
Nystatin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Fungicidin, Mycostatin
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
nystatin
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O[C@@H]([C@H](C)[C@H](C)O1)[C@@H](C)/C=C/C=C/CC/C=C/C=C/C=C/C=C/[C@H](O[C@@H]2O[C@H](C)[C@@H](O)[C@H](N)[C@@H]2O)C[C@@]3([H])[C@H](C(O)=O)[C@@H](O)C[C@](O)(O3)C[C@@H](O)[C@H](O)CC[C@@H](O)C[C@@H](O)C[C@@H](O)CC1=O
InChI
1S/C47H75NO17/c1-27-17-15-13-11-9-7-5-6-8-10-12-14-16-18-34(64-46-44(58)41(48)43(57)30(4)63-46)24-38-40(45(59)60)37(54)26-47(61,65-38)25-36(53)35(52)20-19-31(49)21-32(50)22-33(51)23-39(55)62-29(3)28(2)42(27)56/h5-6,8,10-18,27-38,40-44,46,49-54,56-58,61H,7,9,19-26,48H2,1-4H3,(H,59,60)/b6-5+,10-8+,13-11+,14-12+,17-15+,18-16+/t27-,28+,29-,30+,31+,32+,33+,34-,35+,36+,37-,38-,40+,41-,42+,43+,44-,46-,47+/m0/s1
InChIKey
VQOXZBDYSJBXMA-QEKUPDCNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Nystatin EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Biochem./physiol. Wirkung
Wirkungsweise: Erhöht die Permeabilität der Zellmembran von empfindlichen Pilzen durch Bindung an Sterole.
Antimikrobielles Spektrum: Hefen und Schimmelpilze.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 7
1 of 7
Ravikumar B Shinde et al.
Annals of clinical microbiology and antimicrobials, 11, 27-27 (2012-10-06)
Biofilms formed by Candida albicans are resistant towards most of the available antifungal drugs. Therefore, infections associated with Candida biofilms are considered as a threat to immunocompromised patients. Combinatorial drug therapy may be a good strategy to combat C. albicans
E N Gromosova et al.
Mikrobiolohichnyi zhurnal (Kiev, Ukraine : 1993), 74(5), 26-31 (2012-11-06)
Inactivation of the key genes, which are responsible for the enzymes of polyphosphates degradation, exopolyphosphatases ppx1 and ppn1, caused both an increase of polyphosphates content in Saccharomyces cerevisiae cells and an increase in chain length of acid-soluble and alkali-soluble fractions.
Juan José Castón et al.
Medicina clinica, 139(15), 668-671 (2012-10-30)
To determine clinical variables to distinguish invasive pulmonary aspergillosis (IPA) from colonization in patients with chronic pneumopathies with positive culture of Aspergillus spp. in respiratory samples. Retrospective cohort study including patients with respiratory isolations of Aspergillus spp. during a period
R Hu et al.
Neoplasma, 60(3), 315-321 (2013-02-05)
We investigated the source of fungi in the lungs of patients with hematological malignancies who had invasive pulmonary fungal infections (IPFI). We also conducted a prospective study to evaluate the efficacy of different mouthwash solutions in preventing IPFI in patients
Ginekologia polska, 83(12), 956-959 (2013-03-16)
The group of experts representing the Polish Gynecologic Society has issued this statement based on the review of available literature on the potential benefits of the use of Macmiror Complex 500 in obstetrical and gynecologic practice. Mixed Vaginitis (MV) eg.