Wichtige Dokumente
M1511
2-Mercapto-ethansulfonsäure Natriumsalz
analytical standard, ≥98.0% (titration)
Synonym(e):
Coenzym M Natriumsalz, HS-CoM Na, MESNA, Natrium-2-mercaptoethansulfonat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98.0% (titration)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Anwendung(en)
clinical testing
Format
neat
SMILES String
[Na+].[O-]S(=O)(=O)CCS
InChI
1S/C2H6O3S2.Na/c3-7(4,5)2-1-6;/h6H,1-2H2,(H,3,4,5);/q;+1/p-1
InChIKey
XOGTZOOQQBDUSI-UHFFFAOYSA-M
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- Quantifizierung von Natrium-2-mercaptoethansulfonat (MESNA) aus Humanproben durch an UV-Nachweis gekoppelte mizellare elektrokinetische Chromatografie (MEKC) und In-Kapillaren-Derivatisierung von MESNA
- Entwicklung einer durch Fluoreszenz verbesserten Sonde auf Basis von durch Histidin stabilisierten Gold-Nanoclustern (His-Au-NC) für den Nachweis von Natrium-2-mercaptoethansulfonat in Uromitexan-Proben
- Bioanalyse von Natrium-2-mercaptoethansulfonat an Rattenplasmaproben auf Grundlage von Hochleistungsflüssigkeitschromatografie-Tandem-Massenspektrometrie
- Zum Quantifizieren von Natrium-2-mercaptoethansulfonat in zwei seiner pharmazeutischen Zubereitungen (Injektionen) mittels oberflächenverstärkter Raman-Streuung (SERS) und Gold-Kolloid als Sonde
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?