Merck
M1300000
Methylatropinbromid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Atropinmethylbromid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H26NO3 · Br
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
384.31
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
atropine
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
Br.C[N]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C18H26NO3.BrH/c1-19(2)14-8-9-15(19)11-16(10-14)22-18(21)17(12-20)13-6-4-3-5-7-13;/h3-7,14-17,20H,8-12H2,1-2H3;1H/t14-,15+,16?,17?;
InChIKey
YBFLMRSYEWDJEJ-ZNHDNBJUSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Methylatropine bromide EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1
1 of 1
Siew Kian Tai et al.
Hippocampus, 22(4), 914-925 (2011-05-05)
The vestibular system has been suggested to participate in spatial navigation, a function ascribed to the hippocampus. Vestibular stimulation during spatial navigation activates a hippocampal theta rhythm (4-10 Hz), which may enhance spatial processing and motor response. We hypothesize that
Yevheniia Mikheenko et al.
Behavioral neuroscience, 124(2), 192-203 (2010-04-07)
Avoidance and alerting behaviors and accompanying physiological responses, including changes in heart rate (HR), are core components of negative emotion. Investigations into the neural mechanisms underlying the regulation and integration of these responses require animal models that simultaneously measure both
Takahiko Yoshimoto et al.
The journal of physiological sciences : JPS, 61(5), 373-383 (2011-06-30)
In this study, after confirming the suppression of autonomic nervous function by isoflurane anesthesia using autonomic antagonists, we pharmacologically investigated the involvement of vasomotor and cardiac sympathetic functions in systolic blood pressure variability (SBPV) frequency components in conscious rats at
Apurva Kumar R Joshi et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 64(1-2), 115-120 (2010-08-03)
The purpose of this study was to investigate the involvement of acetylcholinesterase (AChE) inhibition in hyperglycemic and stressogenic effects of monocrotophos in rats. Oral administration of monocrotophos (1.8 mg/kg b.w., 1/10 LD(50)) caused reversible hyperglycemia in rats with peak increase
Luciana M Passamani et al.
Experimental physiology, 96(3), 262-274 (2010-12-15)
Anatomical studies have demonstrated the existence of purinergic P2 receptors in the nucleus ambiguus (NA), a site containing cardiac vagal motoneurons. However, very little is known about the functional role of these receptors in central cardiac vagal regulation. The aims