Merck
M0350000
Menthol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
menthol
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
OC1C(CCC(C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3
InChIKey
NOOLISFMXDJSKH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Menthol EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Jonathan Foulds et al.
Nicotine & tobacco research : official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, 12 Suppl 2, S102-S109 (2011-01-05)
Menthol cigarette smokers may find it harder to quit smoking than smokers of nonmenthol cigarettes. We conducted a systematic review of published studies examining the association between menthol cigarette smoking and cessation. Electronic databases and reference lists were searched to
Karen Ahijevych et al.
Nicotine & tobacco research : official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, 6 Suppl 1, S17-S28 (2004-02-26)
Menthol is the only tobacco additive promoted and advertised by the tobacco industry. Although a considerable body of research has examined the effects of menthol when it is administered alone and unburned, the effects of menthol when burned in cigarette
Karen Ahijevych et al.
Nicotine & tobacco research : official journal of the Society for Research on Nicotine and Tobacco, 12 Suppl 2, S110-S116 (2011-01-05)
The World Health Organization has identified several additives such as menthol in the manufacturing of cigarettes to specifically reduce smoke harshness. These additives may have important implications for reinforcing smoking behavior and motivation to quit smoking. The purpose of this
Stacey J Anderson
Tobacco control, 20 Suppl 2, ii20-ii28 (2011-04-29)
To examine tobacco industry marketing of menthol cigarettes and to determine what the tobacco industry knew about consumer perceptions of menthol. A snowball sampling design was used to systematically search the Legacy Tobacco Documents Library (LTDL) (http://legacy.library.ucsf.edu) between 28 February
J Daniel Heck
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 48 Suppl 2, S1-38 (2010-02-02)
Cigarette smoking is established as a substantial contributor to risks for cancer, cardiovascular and respiratory diseases. Less is known about the potential of cigarette composition to affect smoking risks. The use of cigarette flavoring ingredients such as menthol is currently