Wichtige Dokumente
8.14113
Sigma-Aldrich
(-)-Menthol
for synthesis
Synonym(e):
(-)-Menthol, 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
156.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352104
EG-Index-Nummer:
218-690-9
NACRES:
NA.22
Qualitätsniveau
Assay
≥99.0% (GC)
Wirksamkeit
3300 mg/kg LD50, oral (Rat)
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
216 °C/1013 hPa
mp (Schmelzpunkt)
41-44 °C
Übergangstemp.
flash point 101 °C
Löslichkeit
490 mg/L
Dichte
0.890 g/cm3 at 20 °C
Schüttdichte
450 kg/m3
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
O[C@H]1[C@@H](CC[C@H](C1)C)C(C)C
InChI
1S/C10H20O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-11H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+,10-/m1/s1
InChIKey
NOOLISFMXDJSKH-KXUCPTDWSA-N
Hinweis zur Analyse
Gehalt (GC, Fl.%): ≥ 99.0 % (a/a)
Schmelzbereich (unterer Wert): ≥ 41 °C
Schmelzbereich (oberer Wert): ≤ 44 °C
Spez. Drehung [α²0/D (c=10 in Ethanol): -50.0 - -48.0 °
Identität (IR): entspricht
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
201.2 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
94 °C - closed cup