Wichtige Dokumente
LIGHTOX58
LightOx™58
≥95% (HPLC)
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
N1(CCC(c2c1ccc(c2)C#Cc3ccc(cc3)\C=C\C(=O)OC)(C)C)CC#C
InChI
1S/C26H25NO2/c1-5-17-27-18-16-26(2,3)23-19-22(12-14-24(23)27)11-10-20-6-8-21(9-7-20)13-15-25(28)29-4/h1,6-9,12-15,19H,16-18H2,2-4H3/b15-13+
InChIKey
NLKZPAVDCYEIPQ-FYWRMAATSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
Leistungsmerkmale und Vorteile
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)