Wichtige Dokumente
L5750
Natriumdodecylsulfat
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Synonym(e):
Dodecylsulfat Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalz, Natriumlaurylsulfat, SDS
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
anionic
Qualitätsniveau
Assay
92.5-100.5% based on total alkyl sulfate content basis
Mol-Gew.
288.38 g/mol
Aggregatnummer
62
CMC
7-10 mM (20-25°C)
mp (Schmelzpunkt)
204-207 °C (lit.)
Übergangstemp.
cloud point >100 °C
Löslichkeit
water: soluble
HLB
40
SMILES String
[Na+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
DBMJMQXJHONAFJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- to dissolve insoluble purple formazan in 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide (MTT) assay
- to perform SDS–PAGE of yeast tubulin
- as an additive in linolenic acid solution to assess the total antioxidative activity (TAA) of the bacteria using the linolenic acid test (LA-test)
Biochem./physiol. Wirkung
Qualität
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
338.0 °F
Flammpunkt (°C)
170 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)