Merck
IRMM625
Chrom52Cr -Lösung
IRMM®, certified reference material, 1 M in hydrochloric acid
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
 52Cr
Hersteller/Markenname
JRC
Konzentration
1 M in hydrochloric acid
Anwendung(en)
general analytical
Format
single component solution
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Isotopenverteilung
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM625
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)