Merck
4.80592
Salzsäure 10%
EMPROVE® EXPERT Ph Eur,JP,NF
Synonym(e):
Salzsäure -Lösung, Chlorwasserstofflösung
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
36.46
UNSPSC Code:
12352301
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Level
agency
JP, NF, Ph. Eur.
product line
EMPROVE® EXPERT
form
liquid
pH
<1 (20 °C in H2O)
bp
102 °C
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-25°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Gehalt (alkalimetrisch):
9,5 - 10,0 %
: 10,0 - 10,5 % (w/v)
Identität: entspricht
Farbe: ≤ 10 Hazen
Aussehen: entspricht
Bromid oder Iodid: entspricht
Freies Brom oder Chlor: entspricht
Freies Chlor (Cl): ≤ 0,0001
Sulfat (SO₄): ≤ 0,0005 %
Sulfit (SO3): ≤ 0,001 %
Schwermetalle (als Pb): ≤ 0,0001 %
As (Arsen): ≤ 0,000015 %
Hg (Quecksilber): ≤ 0,0000010 %
Lösungsmittel-Rückstände (ICH Q3C): ...ausgeschlossen durch den Herstellprozess
Abdampfrückstand: ≤ 0,01
Glührückstand (als SO₄): ≤ 0,008 %
Endotoxine: ≤ 2,5 I.U./ml
Chargennummer (Rohstoff):
Filtriert durch 0,2 µm Filter
Hergestellt aus Salzsäure rauchend 37 % EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur, BP, JP, NF und Reinwasser gemäß Ph Eur, JP.
Elementverunreinigungen gemäß der Leitlinie ICH Q3D (Guideline for Elemental Impurities) sind in der Spezifikation berücksichtigt. Elemente der Klassen 1-3 werden nicht oberhalb des Option-1-Limit gemäß ICH Q3D erwartet, wenn diese nicht spezifiziert und gekennzeichnet (*) sind.
Entspricht Ph Eur, JP, NF
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
CorrosionExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Bleiben Sie mit dem Emprove®-Programm GMP-konform
Beschleunigen Sie die Qualifizierung, halten Sie die Vorschriften ein und sparen Sie Zeit mit Emprove® Dossiers.
Dossiers herunterladen
Hinweis: Sie werden zu EmproveSuite.com weitergeleitet. Ihr Benutzername und Passwort sind von SigmaAldrich.com getrennt und können abweichen.
Registrieren Sie sich kostenlos und erhalten Sie innerhalb weniger Minuten Zugang zu Emprove® Dossiers. Aktualisieren Sie Ihr Abonnement, um erweiterte und angepasste Inhalte in der Emprove® Suite freizuschalten.
Sie finden nicht, was Sie suchen? Besuchen Sie die Emprove® Programm-Hilfeseite.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
480592100304027269573041
480592920004022536903828
480592920804027269677107
480592901004027269161668
480592902604027269061043
480592995004022536903835
480592250004027269161613