Merck
IRMM624
Chrom-50Cr -Lösung
IRMM®, certified reference material, 1 M in hydrochloric acid
About This Item
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
certified reference material
Agentur
IRMM®
Isotopenreinheit
 50Cr
Hersteller/Markenname
JRC
Konzentration
1 M in hydrochloric acid
Anwendung(en)
general analytical
Format
single component solution
Lagertemp.
10-30°C
Allgemeine Beschreibung
Isotopenhäufigkeit-Verhältnis
Hinweis zur Analyse
For more information please see:
IRMM624
Rechtliche Hinweise
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)