Wichtige Dokumente
I1892
Ibuprofen Natriumsalz
≥98% (GC)
Synonym(e):
α-Methyl-4-(isobutyl)phenylacetic acid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (GC)
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Löslichkeit
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy
Anwendung(en)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[Na+].CC(C)Cc1ccc(cc1)C(C)C([O-])=O
InChI
1S/C13H18O2.Na/c1-9(2)8-11-4-6-12(7-5-11)10(3)13(14)15;/h4-7,9-10H,8H2,1-3H3,(H,14,15);/q;+1/p-1
InChIKey
PTTPUWGBPLLBKW-UHFFFAOYSA-M
Angaben zum Gen
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Chromatograms
application for HPLCsuitable for GCUnser Team von Wissenschaftlern verfügt über Erfahrung in allen Forschungsbereichen einschließlich Life Science, Materialwissenschaften, chemischer Synthese, Chromatographie, Analytik und vielen mehr..