Merck
I0800000
Isotretinoin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
13-cis-Retinolsäure, Isotretinoin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C20H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
300.44
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.24
Biologische Quelle
synthetic
Qualität
pharmaceutical primary standard
Agentur
EP
API-Familie
isotretinoin
Form
solid
Hersteller/Markenname
EDQM
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp (Schmelzpunkt)
172-175 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
[H]\C(C(O)=O)=C(C)\C=C\C=C(C)\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C
InChI
1S/C20H28O2/c1-15(8-6-9-16(2)14-19(21)22)11-12-18-17(3)10-7-13-20(18,4)5/h6,8-9,11-12,14H,7,10,13H2,1-5H3,(H,21,22)/b9-6+,12-11+,15-8+,16-14-
InChIKey
SHGAZHPCJJPHSC-XFYACQKRSA-N
Angaben zum Gen
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Isotretinoin, a vital isomer of vitamin A, is implicated in the treatment of severe recalcitrant nodular acne disorder. It is the only drug known to operate against the major pathogenic factors of acne. It serves to diminish the sebaceous gland activity, thereby resulting in the correction of keratinization defect.
Anwendung
Isotretinoin may be used as an EP reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by various chromatography techniques.
Biochem./physiol. Wirkung
13-cisRetinsäure (RA) hat entzündungshemmende und anti-Tumor-Wirkung. Die Wirkung von RA wird durch RAR-β und RAR-α-Rezeptoren vermittelt. RA vermindert iNOS Expression und Aktivität in Zytokin-stimulierten murinen Mesangiumzellen. Es induziert veränderte Membranpermeabilität der Mitochondrien, beobachtet als Schwellungen und durch Abnahme des Membranpotentials und stimuliert die Freisetzung von Cytochrom C, was Mechanismen über den Apoptoseweg impliziert. Diese Wirkungen werden durch EGTA und Cyclosporin A umgekehrt. RA erhöht auch MMP-1-Protein-Expression, teilweise über erhöhte Transkription.
Verpackung
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Determination of isotretinoin in pharmaceutical formulations by reversed-phase HPLC
Guimar?es CA, et al.
Journal of Biomedical Science and Engineering, 3(5), 454-458 (2010)
Isotretinoin
European Pharmacopoeia Commission and European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare
European pharmacopoeia, 3(5), 5705-5706 (2018)
Development of a gas chromatography method for the determination of isotretinoin and its degradation products in pharmaceuticals
Lima EM, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 38(4), 678-685 (2005)
Emily Yiping Gan et al.
The Journal of dermatological treatment, 24(5), 387-391 (2012-03-07)
Oral isotretinoin is effective for acne vulgaris but concerns remain regarding its adverse effects. This study aims to evaluate the safety and efficacy of isotretinoin for acne vulgaris in Asian patients. We conducted a 4-year retrospective study on all patients
Kaisar Raza et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 105, 67-74 (2013-01-30)
Isotretinoin (ITR) is a drug of choice in the treatment of all types of acne, including recalcitrant, severe and nodulocystic. The most widely employed route of its administration, i.e., oral intake, is reported to be associated with severe side-effects including