Wichtige Dokumente
I0725000
Isopropylhexadecanoat
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Isopropylpalmitat, Isopropyl-palmitat
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
isopropyl palmitate
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.438 (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
11-13 °C (lit.)
Dichte
0.852 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC(C)C
InChI
1S/C19H38O2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19(20)21-18(2)3/h18H,4-17H2,1-3H3
InChIKey
XUGNVMKQXJXZCD-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
235.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
113 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)