Wichtige Dokumente
F0763
Fura 2 Pentakaliumsalz
≥80% purity, powder
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Fura 2 Pentakaliumsalz, ≥80%
Qualitätsniveau
Assay
≥80%
Form
powder
Farbe
yellow
Löslichkeit
1 M NaOH: 10 mg/mL
εmax
24-37 at 363 nm (pH 7.2)
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].Cc1ccc(N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)c(OCCOc2cc3cc(oc3cc2N(CC([O-])=O)CC([O-])=O)-c4ncc(o4)C([O-])=O)c1
InChI
1S/C29H27N3O14.5K/c1-15-2-3-17(31(11-24(33)34)12-25(35)36)20(6-15)43-4-5-44-21-7-16-8-22(28-30-10-23(46-28)29(41)42)45-19(16)9-18(21)32(13-26(37)38)14-27(39)40;;;;;/h2-3,6-10H,4-5,11-14H2,1H3,(H,33,34)(H,35,36)(H,37,38)(H,39,40)(H,41,42);;;;;/q;5*+1/p-5
InChIKey
HQKWBBCTCLUGSX-UHFFFAOYSA-I
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?