Wichtige Dokumente
F0120010
Flecainid-Unreinheit B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-(Aminomethyl)piperidin, (RS)-1-(Piperidin-2-yl)-methanamin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
flecainide
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.4854
Dichte
0.9406 g/mL at 25 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
NCC1CCCCN1
InChI
1S/C6H14N2/c7-5-6-3-1-2-4-8-6/h6,8H,1-5,7H2
InChIKey
RHPBLLCTOLJFPH-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Reactant for synthesis of:
- Annulated N-heterocyclic carbene ligands
- M3 Muscarinic receptor antagonists
- Selective 5-ht5A receptor antagonists
- Ternary platinum(II) complexes
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
154.9 °F
Flammpunkt (°C)
68.3 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)