Merck
F0120005
Flecainid-Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
3-[2,5-Bis-(2,2,2-trifluorethoxy)-phenyl]-1,5,6,7,8,8a-hexahydroimidazo[1,5-a]pyridin
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H18F6N2O2
Molekulargewicht:
396.33
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
flecainide
Hersteller/Markenname
EDQM
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Allgemeine Beschreibung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe spezifiziert und geliefert, angeboten. Alle Informationen zu diesem Produkt, einschließlich SDB und jegliche Produktinformationen, wurden unter der Autorität der entsprechenden Pharmakopöe entwickelt und ausgestellt.
Weitere Informationen und Unterstützung finden Sie auf der Webseite der entsprechenden Pharmakopöe.
Anwendung
Flecainide impurity A EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Dieses Produkt wird, wie von der entsprechenden Pharmakopöe geliefert, angeboten. Die aktuellen Mengeneinheiten finden Sie im Referenzsubstanzen-Katalog der EDQM.
Sonstige Hinweise
Kann Verkaufsbeschränkungen unterliegen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)